Tlačiť
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33116.03 H33116.06
H33116.03EA 147.61 EUR
H33116.03 H33116.06
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Vzorec: C₆F₃I₃
Teplota tavenia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06248899
Číslo CAS: 84322-56-5