2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B20072.14
B20072.06
B20072.14EA
210.99
EUR
B20072.14
B20072.06
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Purity: 97%
CAS No.: 17123-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
MDL No.: MFCD00026056
Vzorec:
C₈H₁₄O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026056 Číslo CAS: 17123-63-6 |