Tlačiť
Hydroxid draselný 1 M (1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35112-1L 35112-6X1L
35112-1LEA 85.44 EUR
35112-1L 35112-6X1L
Hydroxid draselný 1 M (1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota varu: 78 °C (1,013 hPa)
Hustota: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective