Tlačiť
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33298.MD H33298.03
H33298.MDEA 64.98 EUR
H33298.MD H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96% CAS No.: 41037-28-9 Molecular Formula: C10H8BrN Formula Weight: 222.08 Melting Point: 94-95° MDL No.: MFCD09258893
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Teplota tavenia: 94…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258893
Číslo CAS: 41037-28-9