4-Butylbenzamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A19516.03
A19516.06
A19516.03EA
33.61
EUR
A19516.03
A19516.06
4-Butylbenzamide ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 107377-07-1
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Melting Point: 127-129°
MDL No.: MFCD00221466
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO Teplota tavenia: 127…129 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00221466 Číslo CAS: 107377-07-1 |