4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23611.03
B23611.06
B23611.03EA
40.91
EUR
B23611.03
B23611.06
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 112279-61-5
Molecular Formula: C7H4F2N2
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 91-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00190102
Vzorec:
C₇H₄F₂N₂ Teplota tavenia: 91…94 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00190102 Číslo CAS: 112279-61-5 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |