4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41283.03
41283.06
41283.03EA
361.01
EUR
41283.03
41283.06
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 69395-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Physical Form: Powder/Chunk
Boiling Point: 116-118°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052461
Organic intermediate
Vzorec:
C₉H₉NO Teplota varu: 116…118 °C (0,5 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052461 Číslo CAS: 69395-13-7 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |