Tlačiť
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Isoxazole-3-carboxylic Acid
H58438.03 H58438.06
H58438.03EA 199.48 EUR
H58438.03 H58438.06
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3209-71-0 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Beilstein Reference: 110919 MDL No.: MFCD06738796
Vzorec: C₄H₃NO₃
Mw: 113.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738796
Číslo CAS: 3209-71-0