3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Isoxazole-3-carboxylic Acid
H58438.03
H58438.06
H58438.03EA
199.48
EUR
H58438.03
H58438.06
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3209-71-0
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Beilstein Reference: 110919
MDL No.: MFCD06738796
Vzorec:
C₄H₃NO₃ Mw: 113.07 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06738796 Číslo CAS: 3209-71-0 |