tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L08216.18
L08216.30
L08216.09
L08216.18EA
81.43
EUR
L08216.18
L08216.30
L08216.09
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 23877-12-5
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 35-37°/1mm
Beilstein Reference: 1905654
MDL No.: MFCD00051908
Vzorec:
C₆H₁₁BrO₂ Teplota varu: 35…37 °C (1 mmHg) Hustota: 1,180 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00051908 Číslo CAS: 23877-12-5 EINECS: 245-924-7 |