Tlačiť
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L08216.18 L08216.30 L08216.09
L08216.18EA 81.43 EUR
L08216.18 L08216.30 L08216.09
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 23877-12-5 Molecular Formula: C8H15BrO2 Formula Weight: 223.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 35-37°/1mm Beilstein Reference: 1905654 MDL No.: MFCD00051908
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Teplota varu: 35…37 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,180
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051908
Číslo CAS: 23877-12-5
EINECS: 245-924-7