2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00706.03
L00706.06
L00706.03EA
38.55
EUR
L00706.03
L00706.06
2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6575-09-3
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 143°/38mm
Beilstein Reference: 2246414
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001782
Vzorec:
C₈H₆ClN Teplota varu: 143 °C (38 mmHg) Teplota tavenia: 79…83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001782 Číslo CAS: 6575-09-3 EINECS: 229-499-5 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |