Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
726397-10G 726397-50G
SIAL726397-10GEA 76.11 EUR
SIAL726397-10G SIAL726397-50G
4-(Chloromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
Mw: 151.60 g/mol
Číslo MDL: MFCD00019761
Číslo CAS: 874-86-2
EINECS: 212-869-5