Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22138.09 B22138.18 B22138.30
B22138.09EA 37.46 EUR
B22138.09 B22138.18 B22138.30
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 874-86-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 77-80° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00019761