Tlačiť
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31570.AEEA 41.7 EUR
H31570.AE H31570.AP
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 0,8
Teplota vzplanutia: 12 °C (54 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1992
ADR: 3,II