Tlačiť
Chlorovodík 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
427018000.EA 0 EUR
427018000. 427011000.
Chlorovodík 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %