2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
TERPY
A17750.01
A17750.03
A17750.06
A17750.01EA
89.05
EUR
A17750.01
A17750.03
A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1148-79-4
Molecular Formula: C15H11N3
Formula Weight: 233.28
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006213
Vzorec:
C₁₅H₁₁N₃ Teplota tavenia: 89…92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006213 Číslo CAS: 1148-79-4 EINECS: 214-559-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,I |