Tlačiť
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10429.03 L10429.06
L10429.03EA 42.52 EUR
L10429.03 L10429.06
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Purity: 95% CAS No.: 26734-09-8 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.17 Melting Point: ca 70° Beilstein Reference: 1731900
Vzorec: C₅H₁₃NO
Teplota tavenia: ∼ 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059847
Číslo CAS: 26734-09-8
EINECS: 247-948-3