4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22275.06
B22275.14
B22275.06EA
52.87
EUR
B22275.06
B22275.14
4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1642-81-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 1907970
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002568
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Mw: 170.60 g/mol Teplota tavenia: 199…202 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002568 Číslo CAS: 1642-81-5 EINECS: 216-697-1 OSN: 3261 ADR: 8 III |