Tlačiť
Boron trichloride 1 mol/l in p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
345458-100ML 345458-800ML
SIAL345458-100MLEA 70.2 EUR
SIAL345458-100ML SIAL345458-800ML
Boron trichloride 1 mol/l in p-xylene, Sigma-Aldrich®
Boron trichloride
Vzorec: BCl₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011313
Číslo CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4