Tlačiť
thiokyanatan draselný 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
73059-100ML-F 73059-500ML-F
SIAL73059-100ML-FEA 105.5 EUR
SIAL73059-100ML-F SIAL73059-500ML-F
thiokyanatan draselný 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011413
Číslo CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1