Tlačiť
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13799.06 L13799.14
L13799.06EA 42.12 EUR
L13799.06 L13799.14
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Purity: 98% CAS No.: 24457-21-4 Molecular Formula: C8H15BrO2 Formula Weight: 223.12 Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 72-76°/12mm UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00209634
Vzorec: C₈H₁₅BrO₂
Teplota varu: 72…76 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,200
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209634
Číslo CAS: 24457-21-4
ADR: 8,III