(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13799.06
L13799.14
L13799.06EA
42.12
EUR
L13799.06
L13799.14
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 24457-21-4
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.12
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 72-76°/12mm
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00209634
Vzorec:
C₈H₁₅BrO₂ Teplota varu: 72…76 °C (12 mmHg) Hustota: 1,200 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209634 Číslo CAS: 24457-21-4 ADR: 8,III |