Tlačiť
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Anisylmagnesium bromide
377421000 377428000
377421000.EA 121.14 EUR
377421000. 377428000.
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Vzorec: C₇H₇BrMgO
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013515
Číslo CAS: 13139-86-1
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.9 to 1.2 M