Tlačiť
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
H27463.MD H27463.03
H27463.MDEA 101.08 EUR
H27463.MD H27463.03
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-27-4 Molecular Formula: C18H23BN2O2 Formula Weight: 310.20 Melting Point: 135-138° MDL No.: MFCD06798270
Vzorec: C₁₈H₂₃BN₂O₂
Mw: 310.20 g/mol
Teplota tavenia: 135…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798270
Číslo CAS: 1073354-27-4