2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17672.06
L17672.03
L17672.06EA
397.91
EUR
L17672.06
L17672.03
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 374537-97-0
Molecular Formula: C7H9BrN2
Formula Weight: 201.07
Melting Point: 133-135°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093947
Vzorec:
C₇H₉BrN₂ Teplota tavenia: 133…135 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02093947 Číslo CAS: 374537-97-0 ADR: 6.1,III |