Tlačiť
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
H54372.MD H54372.03
H54372.MDEA 263.97 EUR
H54372.MD H54372.03
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 944401-57-4 Molecular Formula: C12H16BF3N2O2 Formula Weight: 288.07 Beilstein Reference: 15519102 MDL No.: MFCD12923420
Vzorec: C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂
Mw: 288.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12923420
Číslo CAS: 944401-57-4