2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
H54372.MD
H54372.03
H54372.MDEA
263.97
EUR
H54372.MD
H54372.03
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 944401-57-4
Molecular Formula: C12H16BF3N2O2
Formula Weight: 288.07
Beilstein Reference: 15519102
MDL No.: MFCD12923420
Vzorec:
C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂ Mw: 288.07 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD12923420 Číslo CAS: 944401-57-4 |