Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40234.09
40234.18
40234.09EA
94.26
EUR
40234.09
40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Zinc(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13597-56-3
Molecular Formula: ZnWO4
Formula Weight: 313.22
Physical Form: -200 Mesh Powder
Vzorec:
O₄WZn Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049633 Číslo CAS: 13597-56-3 EINECS: 237-053-6 |