Tlačiť
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
L19636.MD L19636.03
L19636.MDEA 81.03 EUR
L19636.MD L19636.03
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 80278-67-7 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 112875
Vzorec: C₁₀H₇NO
Teplota tavenia: 113…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412483
Číslo CAS: 80278-67-7