Tlačiť
5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54386.MD H54386.03 H54386.06
H54386.MDEA 58.56 EUR
H54386.MD H54386.03 H54386.06
5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-8-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 10522-47-1 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD04966996
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Teplota tavenia: 80…82 °C
Číslo MDL: MFCD04966996
Číslo CAS: 10522-47-1