Tlačiť
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54919.03 H54919.06
H54919.03EA 301.64 EUR
H54919.03 H54919.06
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-3-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 776296-12-9 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 MDL No.: MFCD16038652
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16038652
Číslo CAS: 776296-12-9