Tlačiť
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34056.03 H34056.06
H34056.03EA 49.74 EUR
H34056.03 H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 6973-09-7 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 163-164° MDL No.: MFCD06681071
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
Teplota tavenia: 163…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06681071
Číslo CAS: 6973-09-7