Tlačiť
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22 B25395.14 B25395.06
B25395.22EA 691.14 EUR
B25395.22 B25395.14 B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5471-81-8 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD02683863
Vzorec: C₉H₉IO₂
Teplota tavenia: 59…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683863
Číslo CAS: 5471-81-8