Tlačiť
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
H28734.14 H28734.06
H28734.14EA 191.34 EUR
H28734.14 H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 90347-66-3 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Refractive Index: 1.5975
Vzorec: C₉H₉IO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00230583
Číslo CAS: 90347-66-3