Tlačiť
2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8000-1G I8000-5G
SIALI8000-1GEA 119.13 EUR
SIALI8000-1G SIALI8000-5G
2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Iodosobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Mw: 264.02 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002401
Číslo CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4