Tlačiť
2-Iodosobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L15606.03 L15606.06
L15606.03EA 40.07 EUR
L15606.03 L15606.06
2-Iodosobenzoic acid ≥97%
2-Iodosobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 304-91-6 Molecular Formula: C7H5IO3 Formula Weight: 264.02 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1939973
Vzorec: C₇H₅IO₃
Mw: 264.02 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002401
Číslo CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4