Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
B22695.06
B22695.14
B22695.06EA
68.99
EUR
B22695.06
B22695.14
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 3556-83-0
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota varu: 119…120 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 47…50 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00082710 Číslo CAS: 3556-83-0 |