4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16176.14
L16176.03
L16176.06
L16176.14EA
200.96
EUR
L16176.14
L16176.03
L16176.06
4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
4-Bromo-3-methylbenzamide
Purity: 99%
CAS No.: 170229-98-8
Molecular Formula: C8H8BrNO
Formula Weight: 214.06
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 868074
Vzorec:
C₈H₈BrNO Teplota tavenia: 177…182 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672914 Číslo CAS: 170229-98-8 |