Tlačiť
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31707.03 H31707.06
H31707.03EA 64.98 EUR
H31707.03 H31707.06
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 51770-71-9 Molecular Formula: C8H11NO4S Formula Weight: 217.25 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD06147001
Vzorec: C₈H₁₁NO₄S
Teplota tavenia: 166…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06147001
Číslo CAS: 51770-71-9