Tlačiť
4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08961.06 L08961.14
L08961.06EA 91.46 EUR
L08961.06 L08961.14
4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 1129-26-6 Molecular Formula: C7H9NO3S Formula Weight: 187.22 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 2047881
Vzorec: C₇H₉NO₃S
Teplota tavenia: 110…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025392
Číslo CAS: 1129-26-6