Tlačiť
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-n-methylbenzamide
H56104.MD H56104.03
H56104.MDEA 112.56 EUR
H56104.MD H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 52833-63-3 Molecular Formula: C8H8FNO Formula Weight: 153.16 MDL No.: MFCD01214098
Vzorec: C₈H₈FNO
Mw: 153.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01214098
Číslo CAS: 52833-63-3