Tlačiť
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
H27710.14 H27710.03
H27710.14EA 951.33 EUR
H27710.14 H27710.03
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 843663-18-3 Molecular Formula: C7H5BFNO2 Formula Weight: 164.93 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03411549
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
Mw: 164.93 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411549
Číslo CAS: 843663-18-3