Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55597.03 H55597.06
H55597.03EA 53.35 EUR
H55597.03 H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3272-08-0 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 2048724
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Teplota tavenia: 146…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070775
Číslo CAS: 3272-08-0
EINECS: 221-899-8