Tlačiť
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 241.08 EUR
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
Teplota tavenia: 151…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234273
Číslo CAS: 14543-43-2