Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
L11107.03
L11107.06
L11107.03EA
71.4
EUR
L11107.03
L11107.06
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 25978-74-9
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 2374769
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052930
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ Teplota tavenia: 123…127 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052930 Číslo CAS: 25978-74-9 ADR: 6.1,III |