Tlačiť
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Chloro-5-(diethylcarbonyl)phenylboronic acid, (3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR11644-1G OR11644-5G
APOSOR11644-1GEA 136.59 EUR
APOSOR11644-1G APOSOR11644-5G
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₃
Mw: 255.5100 g/mol
Číslo MDL: MFCD09800862
Číslo CAS: 957120-59-1