Tlačiť
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52765.MD H52765.03
H52765.MDEA 103.34 EUR
H52765.MD H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 874219-16-6 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD03425959
Vzorec: C₉H₁₂BNO₃
Mw: 193.01 g/mol
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425959
Číslo CAS: 874219-16-6