Tlačiť
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26857.06 H26857.14
H26857.06EA 104.95 EUR
H26857.06 H26857.14
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 94% CAS No.: 120801-75-4 Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3 Formula Weight: 250.27 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.367 Boiling Point: 156° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD02093343
Vzorec: C₅H₉F₃O₄SSi
Mw: 250.27 g/mol
Teplota varu: 156 °C
Hustota: 1.27
Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093343
Číslo CAS: 120801-75-4
OSN: 2920
ADR: 8 II