Tlačiť
2-Phenylethylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phenethylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
588423-10G 588423-1G
SIAL588423-10GEA 276.79 EUR
SIAL588423-10G SIAL588423-1G
2-Phenylethylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Mw: 149.98 g/mol
Číslo MDL: MFCD01631226
Číslo CAS: 34420-17-2