Tlačiť
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazole
L17210.03 L17210.06
L17210.03EA 99.08 EUR
L17210.03 L17210.06
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 6926-51-8 Molecular Formula: C8H8N4O Formula Weight: 176.18 Melting Point: 235-238° Beilstein Reference: 152619
Vzorec: C₈H₈N₄O
Teplota tavenia: 235…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00991875
Číslo CAS: 6926-51-8