Tlačiť
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H32924.14 H32924.06
H32924.14EA 316.89 EUR
H32924.14 H32924.06
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 118994-89-1 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 60°/2.25mm MDL No.: MFCD04114930
Vzorec: C₆H₇NO₃
Teplota varu: 60 °C (2,25 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114930
Číslo CAS: 118994-89-1